Principaux documents
L401935
4-BROMO-2-(2-(3-NITROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16BrN3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.293
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.