Principaux documents
L401374
N'-(3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZYLIDENE)NICOTINOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.305
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.