Principaux documents
L400319
2-(2-(5-BROMO-2-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16BrN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.239
Numéro MDL:
Autres remarques