Documents
L400041
4-BROMO-2-(2-(4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20BrN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.446
Numéro MDL:
Autres remarques