Principaux documents
L398667
2-MEO-4-(2-((4-METHOXYANILINO)(OXO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.532
Numéro MDL:
Autres remarques