Principaux documents
L398187
2-(2-((2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLENE)HYDRAZINO)-N-(1-NAPHTHYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.41
Numéro MDL:
Autres remarques