Principaux documents
L397652
4-BROMO-2-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H27BrN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
603.475
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.