Principaux documents
L395986
4-(2-TETRADECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H42N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.68
Numéro MDL:
Autres remarques