L392227
2-ETHOXY-4-(2-(4-FLUOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18ClFN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.862
Numéro MDL:
Autres remarques