Documents
L387290
2-ETHOXY-4-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H34N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
566.66
Numéro MDL:
Autres remarques