Principaux documents
L385662
4-BROMO-2-(2-(((PHENYLSULFONYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18BrN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.374
Numéro MDL:
Autres remarques