Principaux documents
L382620
3-(2-((4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.506
Numéro MDL:
Autres remarques