Principaux documents
L380045
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for ABI, 0.25M
Synonyme(s) :
DCI activator solution
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 6 × 450 mL L380045-06
Concentration
29-32 g/L
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear Appearance of Solution
clear
Compatibilité
configured for ABI
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C