Principaux documents
L377473
3-(2-(4-FLUOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.39
Numéro MDL:
Autres remarques