Principaux documents
L377015
2-ETHOXY-4-(2-(((4-ETHOXYBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.533
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.