Principaux documents
L372455
4-((E)-{[(2-CHLOROANILINO)(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)-2-ETHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Cl3N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.787
Numéro MDL:
Autres remarques