Principaux documents
L370592
4-BROMO-2-(2-(2-PYRAZINYLCARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19BrN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.325
Numéro MDL:
Autres remarques