Principaux documents
L370371
2-METHOXY-4-[(E)-({[(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25Cl2N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.422
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.