Principaux documents
L369187
2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.898
Numéro MDL:
Autres remarques