Principaux documents
L369047
N-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.545
Numéro MDL:
Autres remarques