Documents
L368563
3-(4-ETHYL-5-((3-METHYLBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)PYRIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.424
Numéro MDL:
Autres remarques