Principaux documents
L368261
N-[5-(ACETYLAMINO)-2-METHOXYPHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.501
Numéro MDL:
Autres remarques