Documents
L368202
N-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-2-{[4-ETHYL-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.547
Numéro MDL:
Autres remarques