Key Documents
L367532
N-(2-ETHOXYPHENYL)-2-((4-ET-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.476
Numéro MDL:
Autres remarques