Principaux documents
L367354
4-((((4-ETHYL-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETYL)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
L367354-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L367354-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.447
Numéro MDL:
29,20 €