L366951
N-(2-BROMOPHENYL)-2-((4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.292
Numéro MDL:
Autres remarques