Principaux documents
L366331
3-((3-BROMOBENZYL)THIO)-4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrN3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.331
Numéro MDL:
Autres remarques