Key Documents
L365424
ETHYL {(3Z)-3-[({1-[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]-4-PIPERIDINYL}CARBONYL)HYDRAZONO]-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H28N4O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.589
Numéro MDL:
Autres remarques