Principaux documents
L365076
2-METHYL-3-NITRO-N'-(5-NITRO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11N5O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.296
Numéro MDL:
Autres remarques