L364584
(5Z)-2-(4-BROMOPHENYL)-5-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H8BrCl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.147
Numéro MDL:
Autres remarques