Principaux documents
L363510
1-BENZYL-2-IMINO-N-(3-METHOXYPROPYL)-10-METHYL-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H25N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.499
Numéro MDL:
Autres remarques