Principaux documents
L363251
(5E)-5-(3-BROMOBENZYLIDENE)-2-(4-BUTOXYPHENYL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.365
Numéro MDL:
Autres remarques