Principaux documents
L363200
ETHYL (2Z)-5-(2-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2-[(2Z)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.556
Numéro MDL:
Autres remarques