L362417
2-METHOXY-4-[(E)-(2-(4-METHYLPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.451
Numéro MDL:
Autres remarques