L361801
(5Z)-5-({3-[4-(ALLYLOXY)-2-METHYLPHENYL]-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL}METHYLENE)-3-(2-CHLOROBENZYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H24ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.126
Numéro MDL:
Autres remarques