Principaux documents
L357839
ETHYL 2-AMINO-7,7-DIMETHYL-5-OXO-1-PHENYL-4-(2-THIENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.55
Numéro MDL:
Autres remarques