Principaux documents
L356573
DIETHYL 7-(4-METHOXYPHENYL)-2-METHYL-4-(3-NITROPHENYL)-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3,6-QUINOLINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.571
Numéro MDL:
Autres remarques