Documents
L355437
2-AMINO-1-(3-CHLORO-4-METHYLPHENYL)-7,7-DIMETHYL-4-[5-METHYL-2-(METHYLSULFANYL)-3-THIENYL]-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26ClN3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.086
Numéro MDL:
Autres remarques