Documents
L354511
2-HYDROXYBENZALDEHYDE (4-CHLORO-1-PHTHALAZINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.734
Numéro MDL:
Autres remarques