Principaux documents
L353817
5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4-(4-ETHOXYBENZOYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.508
Numéro MDL:
Autres remarques