Principaux documents
L351512
4-[4-(BENZYLOXY)-3-METHYLBENZOYL]-3-HYDROXY-5-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H36N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
572.664
Numéro MDL:
Autres remarques