Principaux documents
L350672
3-CHLORO-N-(3-{[(2-FURYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
471.0
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.