Principaux documents
L344087
8-[(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)METHYL]-1,3-DIMETHYL-7-[2-(4-MORPHOLINYL)ETHYL]-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H35N7O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.603
Numéro MDL:
Autres remarques