Key Documents
L343803
8-{[BENZYL(METHYL)AMINO]METHYL}-7-(2-CHLOROBENZYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.933
Numéro MDL:
Autres remarques