Principaux documents
L343102
8-[(4-METHOXYBENZYL)AMINO]-1,3-DIMETHYL-7-(3-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.487
Numéro MDL:
Autres remarques