Documents
L342971
7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-8-{[2-(1-PIPERIDINYL)ETHYL]SULFANYL}-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H27N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.546
Numéro MDL:
Autres remarques