Principaux documents
L342602
2-(3-METHOXYPHENYL)-5-(2-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.426
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.