Documents
L340693
9-CHLORO-1'-ISOPROPYL-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,4'-PIPERIDINE]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.963
Numéro MDL:
Autres remarques