Principaux documents
L340421
9-BROMO-2-(NAPHTHALEN-2-YL)-1,10B-DIHYDROSPIRO[BENZO[E]PYRAZOLO[1,5-C][1,3]OXAZINE-5,1'-CYCLOHEX[2]EN]-3'-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.362
Numéro MDL:
Autres remarques