L338133
2-((5E)-5-{[5-(4-BROMOPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PENTANEDIOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14BrNO6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.359
Numéro MDL:
Autres remarques